Kluczowe dokumenty
BAF131620005
SP Bel-Art® disposal bag
width × H × thickness 610 mm (24 in.) × 36 in. (910 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 100 ea, translucent polypropylene
Synonim(y):
worek na odpady, worek na odpady biohaz, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
translucent polypropylene
Właściwości
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13162-0005
width × H × thickness
610 mm (24 in.) × 36 in. (910 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Opis ogólny
Doskonałe ekonomiczne rozwiązanie do bezpiecznej utylizacji zużytych pipet, szalek Petriego, wielodołkowych płytek do hodowli komórkowych, kolb do hodowli komórkowych, płytek do hodowli, filtrów membranowych i innych odpadów niebezpiecznych biologicznie.
Cechy i korzyści
  • Przezroczysty polipropylen; grubość 0,03 mm (1,5 mil)
  • Przechodzą testy ASTM 1709 Dart Impact i ASTM 1922 Tear Resistance.
  • Możliwość autoklawowania w wysokiej temperaturze, maksymalnie 135°C (275°F)
  • Zwykłe, niezadrukowane torby mogą być również używane jako konwencjonalne
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)