Kluczowe dokumenty
Z551171
Graduated Valumetric bottles
black phenolic cap (with Poly-Seal® liner), capacity 30 mL (1 oz)
Synonim(y):
W216976
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
black phenolic cap (with Poly-Seal® liner)
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (33-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216976
pojemność
30 mL (1 oz)
śr. × wys.
34 mm × 68 mm
Opis ogólny
Idealne do użytku jako butelki na próbki. Są również przydatne do przechowywania suchych proszków, próbek gleby i próbek. Wszystkie butelki są wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego typu III.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)