Kluczowe dokumenty
DWK213903604
DURAN® measuring cylinder with blue scale ring graduations and hexagonal base
glass, cylinder capacity (250 mL), class A, with certificate
Synonim(y):
213903604
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A with certificate
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213903604
Pojemność cylindra
(250 mL)
Opis ogólny
Cylindry pomiarowe 1295 służą do odmierzania różnych ilości cieczy. Dostępne są w dwóch różnych klasach dokładności - klasa A z podziałką w punktach pierścienia głównego i klasa B z podziałką liniową. Dla dodatkowego rozróżnienia, cylindry pomiarowe z klasą dokładności A mają niebieską podziałkę, podczas gdy cylindry pomiarowe klasy B mają podziałkę białą. Tolerancje zawartości objętościowej cylindrów pomiarowych i mieszających są zgodne z limitami dokładności DIN i ISO. W ten sposób można precyzyjnie uzyskać pożądane stężenie. Cylindry pomiarowe z numerem partii i klasą dokładności A są dostarczane z certyfikatem partii. Certyfikat ten dokumentuje średnią wartość uzyskaną z pomiaru danej partii, odchylenie standardowe i dzień wydania. Certyfikaty partii można również pobrać online. Numer partii składa się z czterech cyfr. Pierwsze dwie cyfry określają rok produkcji, a kolejne dwie cyfry określają partię, np: 18.01.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)