BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
Synonim(y):
butelki laboratoryjne, wyciskana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
natural cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H10939-0005
śr. korka
38 mm
pojemność
125 mL (4 oz)
Opis ogólny
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)