Kluczowe dokumenty
BAB610010200
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Refrigerator Verification Thermometer
temp -2-10 °C, bottle volume 60 mL, Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Materiały
PFA (coated)
Właściwości
graduation 0.1 °C
Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
Thermometer fill,Organic Liquid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B61001-0200
temp measuring range
-2-10 °C
accuracy: ±0.2 °C
Długość
7.1 in. (180 mm)
objętość butelki
60 mL
Opis ogólny
Te bezrtęciowe termometry obejmują zakres od -5 do 15°C i są kalibrowane dla jednej lub dwóch określonych temperatur.
Cechy i korzyści
  • Weryfikacja temperatury próbek w lodówkach
  • Przydatny do dokładnych odczytów temperatury bez zanieczyszczenia próbki
  • Napełniona butelka (w zestawie) imituje próbkę
  • Termometr z powłoką PFA zawiera szkło i ciecz na wypadek stłuczenia; wypełniony cieczą organiczną lub certyfikowanym płynem EnviroKleen 1308
  • Trwale utrwalone oznaczenia i szkło bezołowiowe
  • Zawiera indywidualny raport kalibracji termometru określający poprawki do jednej dziesiątej najmniejszego podziału, unikalny numer raportu i standardy NIST użyte do kalibracji
  • Indywidualnie serializowany i wyprodukowany w USA
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)