Kluczowe dokumenty
BAB609110100
SP 8949 9073 Termometr Bluetooth z 30-dniowym rejestratorem
temp. range at -10-50 °C
Synonim(y):
Weryfikacja termometru Bluetooth
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60911-0100
range of application measuring range
-10-50 °C, resolution: 0.1 °F/C (±1°C (2°F) between 0/40°C (32/104°F); otherwise ±2°C (4°F))
Parametry
temp. range at -10-50 °C
wys. × dł. × szer.
20 mm × 60 mm × 85 mm
Opis ogólny
Umożliwia zdalne monitorowanie i alarmowanie poprzez przesyłanie odczytów do dowolnego smartfona lub urządzenia Apple lub Android z Bluetooth 4.0 lub lepszym za pomocą bezpłatnej aplikacji THERMSmart. Dostępne w modelach do weryfikacji i monitorowania środowiska.
Cechy i korzyści
  • Monitorowanie krytycznych środowisk bez fizycznego połączenia; maksymalna odległość sygnału wynosi około 40 metrów
  • Rejestrowanie danych temperatury przez 30 dni
  • Dane godzinowe rejestrowane przez bieżące siedem dni, a następnie maksymalne i minimalne temperatury są rejestrowane przez kolejne 23 dni
  • Model weryfikacyjny rejestruje dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki za pomocą butelki wypełnionej szklanymi kulkami (w zestawie), która naśladuje próbkę
  • Alarm dźwiękowy ostrzega użytkownika, jeśli temperatura wykracza poza ustawione parametry
  • Możliwość wyświetlania danych w formie tabeli, wykresu lub kalendarza; dane z maksymalnie sześciu rejestratorów danych mogą być wykreślane na jednym wykresie w celu bezpośredniego porównania; można je również pobrać jako plik CSV
  • Wskaźniki obejmują zapełnienie pamięci, aktywny stan alarmu i niski poziom naładowania baterii
  • Aplikacja może wyzwalać wskaźnik świetlny w celu identyfikacji urządzenia
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)