Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
BAB609105000
SP Bel-Art® Durac® Bluetooth Thermometer
temp. range at -50-300 °C, stainless steel probe
Synonim(y):
Termometr Bluetooth z sondą ze stali nierdzewnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Materiały
stainless steel probe
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60910-5000
range of application measuring range
-50-300 °C, resolution: 1 °F/C (±1°C from -20/130°C; ±2°C from -50/-21°C and 131/200°C; otherwise ±4°C)
Parametry
temp. range at -50-300 °C
dł. kabla
1 m , 3.3"
dł. sondy
150 mm , 6"
moc baterii
2 AAA
Opis ogólny
Zdalnie monitoruj temperaturę, przesyłając odczyty do dowolnego smartfona lub urządzenia Apple lub Android z Bluetooth 4.0 lub lepszym, korzystając z bezpłatnej aplikacji THERMSmart.
Cechy i korzyści
  • Monitorowanie krytycznych środowisk bez fizycznego połączenia; maksymalna odległość sygnału wynosi około 40 metrów
  • Alarm dźwiękowy powiadamiający użytkownika o spadku temperatury poza ustawione parametry Zawiera funkcję odliczania czasu
  • Możliwość zapisania ustawień alarmu i timera do ponownego użycia
  • Ekran LCD do monitorowania urządzenia
  • Aplikacja może uruchomić wskaźnik świetlny w celu identyfikacji urządzenia - Wskaźniki obejmują aktywny stan alarmu i niski poziom baterii
  • Model weryfikacyjny zapewnia dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki dzięki zastosowaniu butelki wypełnionej szklanymi kulkami (w zestawie), która naśladuje próbkę
  • Zawiera certyfikat zgodności wskazujący dokładność dla 4 punktów temperatury oraz wielojęzyczne instrukcje (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański)
  • Indywidualnie serializowany, oznaczony CE i zgodny z RoHS - Baterie w zestawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)