BAB602100600
SP Bel-Art® H-B Frio-Temp® Calibrated Dual Zone Electronic Verification Thermometer
temp. range at -50-70 °C (External), temp. range at 0-50 °C (Internal), 4°C Refrigerator Calibration
Synonim(y):
Skalibrowany termometr lodówkowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic bottle
Właściwości
4°C Refrigerator Calibration
Triple Display, Max/Min, Alarms
Waterproof Sensor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60210-0600
range of application measuring range
0-50 °C, accuracy: ±1 °C, resolution: 0.1 °F/C (-50-70°C (-58/158°F) External)
Parametry
temp. range at -50-70 °C (External)
temp. range at 0-50 °C (Internal)
wys. × szer.
97 mm × 65 mm
objętość butelki
10 mL
dł. kabla
3 m
dł. sondy
30 mm
moc baterii
AAA
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostępne skalibrowane do określonych zastosowań i urządzeń.
Uwaga: Plastikowe butelki wskazane w tabeli nie mogą być używane w piekarnikach. Szklane butelki i nakrętki dołączone do produktów wskazanych w tabeli nie powinny być używane w warunkach, w których temperatura może przekraczać 200°C.
Cechy i korzyści
- Dokładny odczyt temperatury bez zanieczyszczenia próbki uzyskuje się za pomocą napełnionej butelki (w zestawie), która naśladuje próbkę.
- Wszystkie modele zawierają akredytowaną dokumentację kalibracyjną spełniającą wymagania normy ISO 17025 Testowane i kalibrowane w wyłącznym potrójnie akredytowanym/zarejestrowanym laboratorium H-B ISO/IEC 17025:2017, akredytowanym przez A2LA (Cert #2448.01), w oparciu o sprzęt, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST.
- Zawiera wielojęzyczne instrukcje (angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski i hiszpański)
- Indywidualnie serializowane, oznaczone znakiem CE Uwaga: Plastikowe butelki wskazane w tabeli nie mogą być używane w piekarnikach. Szklane butelki i nakrętki dołączone do produktów wskazanych w tabeli nie powinny być używane w warunkach, w których temperatura może przekraczać 200˚C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)