Kluczowe dokumenty
BAB602000700
SP Bel-Art® H-B FRIO-Temp® Freezer Verification Thermometer
temp -30-1 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.79
Właściwości
calibration -15 °C
graduation 0.5 °C
Bottle fill, Enviro-Safe® Liquid
Thermometer fill, Enviro-Safe® Liquid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60200-0700
temp measuring range
-30-1 °C
accuracy: ±0.5 °C
Długość
5.3 in. (135 mm)
objętość butelki
30 mL
Opis ogólny
Te bezrtęciowe, skalibrowane termometry obejmują zakres od -90 do 25°C i są skalibrowane dla jednej lub dwóch określonych temperatur.
Cechy i korzyści
  • Weryfikacja temperatury próbek w zamrażarkach i bardzo niskich zamrażarkach
  • Przydatny do dokładnych odczytów temperatury bez zanieczyszczenia próbki
  • Napełniona butelka (w zestawie) imituje próbkę
  • Termometr z powłoką PFA zawiera szkło i ciecz na wypadek stłuczenia; wypełniony cieczą organiczną lub certyfikowanym płynem EnviroKleen 1308
  • Trwale utrwalone oznaczenia termometru i szkło bezołowiowe
  • Zawiera indywidualny raport z kalibracji termometru określający poprawki do jednej dziesiątej najmniejszego podziału, unikalny numer raportu i standardy NIST użyte do kalibracji
  • Indywidualnie serializowany i wyprodukowany w USA
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)