Key Documents
B17700
Benzyl benzoate
≥99%
Synonim(y):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 125 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
896 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
tw
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Klucz InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?