Kluczowe dokumenty
ACE585326
Ace-Safe® tubing connector, UHDPE
#15 to 1/2 in. I.D. tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NB.79
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 5853-26
Parametry
-20-110 °C temp. limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złączka do rur, używana do łączenia elastycznych rur (1/4 cala, 3/8 cala, 1/2 cala, 3/4 cala, 1 cal średnicy wewnętrznej) z #7, #11, #15 lub #25 Ace-Thred w celu łatwego, bezpiecznego łączenia/rozłączania. Nylonowa tuleja ślizga się po ząbkowanym końcu i zabezpiecza złącze PP w gwincie za pomocą silikonowego O-ringu w przednim rowku, aby uzyskać uszczelnienie kompresyjne. Po zamocowaniu rurki na ząbkowanym końcu należy odkręcić tuleję gwintowaną, a złącze zostanie usunięte z gwintu.
Informacje prawne
Ace-Safe is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)