A55306
2-(2-Pyridyl)ethylamine
95%
Synonim(y):
2-(2-Aminoethyl)pyridine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
tw
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5,8H2
Klucz InChI
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter