Merck
802166
Sigma-Aldrich
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Synonim(y):
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
Fp: 175°F
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
współczynnik refrakcji
n/D 1.516
gęstość
0.9800 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine (PIP-amine) is a tertiary amine. A bidentate directing group, useful for the functionalization of C-H bond, has been developed from PIP-amine.
Zastosowanie
The Shi Auxiliary is a powerful directing group for the hydroxylation of arenes through copper-mediated C-H activation. This useful auxiliary can be removed through acid-mediated hydrolysis and has shown to be done on gram-scale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
175.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79.44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Li et al.
Organic letters, 16(15), 3904-3907 (2014-07-17)
A copper-mediated C-H hydroxylation of arenes and heteroarenes using our newly developed PIP directing group has been developed. This procedure is scalable and compatible with a wide range of functional groups and heteroarenes, providing an operationally simple protocol for the