Merck
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanine
99%
Synonim(y):
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NOS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)