Merck
262404
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
99%
Synonim(y):
Methyl pivaloylacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
tw
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate has been used:
  • as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
  • in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Indium (III) chloride catalyzed one step synthesis of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives.
Tocco G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6909-6913 (2007)
Neat carbomethoxypivaloylketene-preparation and chemical reactivity.
Stadler A, et al.
Tetrahedron, 57(31), 6757-6763 (2001)