Merck
94300
Sigma-Aldrich
Urethane
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
Beilstein:
635810
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.07 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 77.8 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
crystals
bp
182-184 °C (lit.)
mp
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Klucz InChI
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Khoshgoftar et al.
Journal of biomechanics, 48(8), 1427-1435 (2015-03-15)
Since meniscal geometry affects the cartilage contact pressures, it is essential to carefully define the geometry of the synthetic meniscal implant that we developed. Recently, six independent modes of size- and shape-related geometry variation were identified through 3D statistical shape
C A Maggi et al.
Experientia, 42(2), 109-114 (1986-02-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological investigations is reviewed. Total dose administered and route of administration are recognized as factors having a great influence on both resting parameters and biological responses to drugs. A peculiar characteristic of urethane is
J Schlatter et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 28(3), 205-211 (1990-03-01)
Ethyl carbamate is found in fermented foods: bread contains 3-15 ng/g, stone-fruit brandies 200-20,000 ng/g, and about one-third of table-wine samples analysed contained more than 10 ng/g. In animals, ethyl carbamate is degraded to CO2, H2O and NH3, with intermediate
C A Maggi et al.
Experientia, 42(5), 531-537 (1986-05-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological experiments in various systems is briefly reviewed. Urethane anesthesia appears to be suitable for various types of studies on respiratory function and on reflex activation of motility of the urinary bladder and some
C A Maggi et al.
Experientia, 42(3), 292-297 (1986-03-15)
Urethane produces a level of surgical anesthesia characterized by preservation of a number of cardiovascular reflexes. When the proper route of administration is used, and the use of unnecessarily high doses is avoided, urethane anesthesia appears to be suitable for