Merck
939633
Sigma-Aldrich
Indoline-2-thione
new
greener alternative
≥-95%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1H-indole-2-thione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Poziom jakości
Próba
≥-95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white to yellow
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
S=C1NC2=CC=CC=C2C1
InChI
InChI=1S/C8H7NS/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Klucz InChI
IGJWTYFTQNHSEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Indolino-2-tion jest tiolanem indolu, który został użyty w..:
  • Katalizowanym przez MgI2 nukleofilowym otwarciu pierścienia cyklopropanów akceptor-donor.
  • Syntezie rusztowań dihydrotiopiranowych z fuzją indolową poprzez [3+3] annulacje cyklopropanów z akceptorem donorowym
  • Przygotowanie 2-karboksylowanych tieno [2,3- b] indoli
Stosowany również jako katalityczny fotoreduktant w:
  • syntezie tioeterów z chlorków arylowych i alkoholi
Cechy i korzyści
1-Metyloindolino-2-tion jest niedrogim tiolanem indolu, który jest przydatny w ogólnej syntezie, a także w wolnej od metali przejściowych fotokatalitycznej redukcji szeregu silnych polarnych wiązań C-F, C-O i C-Cl.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)