Kluczowe dokumenty
938386
Barium
beads, ≤2.0 mm particle size, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Elemental Barium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
beads
rezystywność
50.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
≤2.0 mm
tw
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
gęstość
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Klucz InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Furthermore, metallic barium is used to produce Barium-Containing p-tert-Butylcalix[4]arene, which is a precursor for the fabrication of BaOTiO2 thin films via dip coating on a sapphire substrate It can be used as a dopant for Pb2+replacement in perovskite films. The addition of barium enhances the power conversion efficiency of organic-inorganic lead halide solar cells.
Interestingly, the solid-state synthesis method is used to synthesize quaternary chalcogenides with thermolectric properties using metallic Ba
Furthermore, barium metal is also used in the highly selective and stereo controlled homocoupling reaction of allylic halide
Our barium beads 0.5-2.0 mm particle size, 99.99% trace metals basis will be ideal precursor materials for the diverse applications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)