Merck
936162
Sigma-Aldrich
RUMeIPr*
≥95%
Synonim(y):
2-(2,6-Dibenzhydryl-4-methylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H38ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.22
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
CN(C)C1=CC=CC2=CN(C3=C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C(C)C=C3C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=[N+]21.[Cl-]
InChI
1S/C42H38N3.ClH/c1-31-27-37(40(32-17-8-4-9-18-32)33-19-10-5-11-20-33)42(44-29-36-25-16-26-39(43(2)3)45(36)30-44)38(28-31)41(34-21-12-6-13-22-34)35-23-14-7-15-24-35;/h4-30,40-41H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Zastosowanie
RUMeIPr* is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priveledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)