Kluczowe dokumenty
935921
Poly(glycerol sebacate)
Synonim(y):
PGS
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(OH)CH2OOC(CH2)8COO]n
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Poli(sebacynian glicerolu) (PGS) to biodegradowalny polimer o zmiennych właściwościach mechanicznych, który może być stosowany w inżynierii tkanek miękkich i medycynie regeneracyjnej. Jest nieimmunogenny, niecytotoksyczny i wykazuje minimalną reakcję zapalną. Szkielet polimeru i wiązania krzyżowe mogą ulegać degradacji hydrolitycznej ze względu na obecność wiązań estrowych. Wiązania estrowe w szkielecie polimeru sieciują kowalencyjnie w wysokiej temperaturze (>130 °C) pod próżnią bez użycia toksycznych środków sieciujących, tworząc trójwymiarową (3D) sieć przypadkowych zwojów.
Zastosowanie
- Synteza materiału rusztowania, takiego jak naczynia krwionośne, rogówka i tkanka nerwowa
- W implantach ortopedycznych
- W systemie dostarczania leków i zastosowaniach bioelektronicznych
Cechy i korzyści
- Elastyczny elastomer o przestrajalnych właściwościach mechanicznych
- Wyższe właściwości odwracalnego odkształcania
- Pamięć kształtu
- Polimer bioresorbowalny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
935921-5G | 4065270514851 |