Kluczowe dokumenty
926248
Redox Responsive Poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-alt-glycolide)
PEG average Mn 5000, PLGA Mn 15000
Synonim(y):
PEG-PLGA z wiązaniem dwusiarczkowym, PEG-SS-PLGA, Reagujący na bodźce, Uwalnianie leku
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder, chunks or granules
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 5000
PLGA Mn 15000
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(C)OC(CO[H])=O)OCCSSCCOC(OCCOCCOC)=O
InChI
1S/C15H26O10S2/c1-12(25-13(17)11-16)14(18)22-7-9-26-27-10-8-24-15(19)23-6-5-21-4-3-20-2/h12,16H,3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
DPMVWUUTGXWXPV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
W odróżnieniu od zwykłego polimeru poli(laktyd-co-glikolid) (PLGA), jednostki mlekowe i glikolowe w bloku poli(laktyd-alt-glikolid) występują naprzemiennie w łańcuchu polimeru, a stosunek molowy jednostek mlekowych do glikolowych w polimerze wynosi dokładnie 1:1.
Poli(laktyd-alt-glikolid) wykazuje doskonałą rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak acetonitryl, aceton, dioksan, DCM i THF, zapewniając dużą wygodę w badaniach i zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)