Merck
935905
Sigma-Aldrich
Fluoroethylene carbonate
greener alternative
Technipur®, 99% (GC)
Synonim(y):
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
99% (GC)
Postać
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tw
212 °C
mp
18-23 °C
gęstość
1.485 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Klucz InChI
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Fluoroethylene carbonate is an enabling product, used as an electrolyte additive and is helpful to improve the performance of batteries, thus has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
Zastosowanie
Fluoroethylene carbonate (FEC) is widely used as electrolyte additive in lithium ion batteries. As an additive, it helps in enhancing the electrochemical performance of Si/graphite-anodes in Li-ion batteries.
Informacje prawne
"Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany"
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)