Key Documents
915645
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size
Synonim(y):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Poziom jakości
wielkość cząstki
200 nm
wielkość porów
non-porous
Zastosowanie
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt..
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)