Kluczowe dokumenty
935271
Sigma-Aldrich
Fully Equipped H-Cell Kit (50 ml Volume)
Synonim(y):
IP-HC-50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.21
Opis ogólny
Nasz w pełni wyposażony zestaw H-Cell (pojemność 50 ml) to w pełni wyposażony, montowany poziomo i dwukomorowy zestaw elektrochemiczny H-Cell do szerokiej gamy badań, które wymagają oddzielnego przedziału na licznik i / lub elektrody odniesienia. Konstrukcja jest gazoszczelna i posiada dwie oddzielne komory, z których każda wyposażona jest we wlot i wylot gazu. Umożliwia to przedmuchiwanie roztworu i odprowadzanie gazów. Komory mogą być oddzielone membraną jonowymienną, dzięki czemu produkty elektrochemiczne pojawiające się na elektrodzie roboczej i przeciwnej nie wpływają na elektrodę przeciwną. Konfiguracja jest kompatybilna z miernikiem źródła zasilania lub potencjostatem / galwanostatem.
Zawiera: Szklane zbiorniki z zestawem trzech elektrod, podkładki dystansowe, nakrętki mocujące, śruby, adapter Purge, uchwyt podtrzymujący PTFE, górną atrapę silikonową, zatyczki, rurkę silikonową 0,5 metra, przegrody silikonowe.
Zastosowanie
Produkt może być stosowany w różnych aplikacjach, takich jak:
  • Elektrochemiczne rozszczepianie wody - HER / OER lub dowolne takie zastosowania elektrokatalizy
  • Konfiguracja baterii przepływowej Redox
  • Badania nad redukcją dwutlenku węgla
  • Badania membran: Przewodność protonowa, przewodność jonowa, wydajność membrany
  • Testowanie elektrod odniesienia
  • Badania korozyjne klasy ASTM - przenikanie wodoru
  • Badania ogniw paliwowych: Ogniwo paliwowe z nadtlenkiem wodoru, badania enzymatycznych ogniw paliwowych, badania mikrobiologicznych ogniw paliwowych itp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)