Kluczowe dokumenty
934968
Sigma-Aldrich
Platinum Microelectrode
diam. 10 μm
Synonim(y):
MF-2005
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.21
Średnica
10 μm
Opis ogólny
Mikroelektrody składają się z metalowych drutów lub włókien o małej średnicy (5-100 µm) zamkniętych w korpusach z hartowanego szkła.
Oferujemy platynowe mikroelektrody (elektrody robocze) o średnicy 10 µm do zastosowań badawczo-rozwojowych, takich jak pomiar impulsów elektrycznych w żywych komórkach, w elastycznych urządzeniach elektronicznych, w których większe elektrody mogą być narażone na złamanie lub awarię itp. Wymiary elektrody wynoszą około 7 cm długości i 4 mm średnicy zewnętrznej. Połączenie elektryczne to pozłacany pin 0,060". Każda mikroelektroda jest sprawdzana wzrokowo i testowana elektrochemicznie przed wysyłką.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)