Kluczowe dokumenty
934208
Sigma-Aldrich
NanoFabTx DBCO Lipid Mix
for synthesis of DBCO-functionalized liposomes
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
NanoFabTx DBCO Lipid Mix to gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanina lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych DBCO. Ta mieszanka lipidów umożliwia użytkownikom enkapsulację szerokiej gamy małych cząsteczek do zastosowań celowanych i immunoterapeutycznych bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów.
Produkt ten zawiera wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaninę lipidów zawierającą racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości liposomów. Zawarte są również protokoły krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych powierzchniowo grupami DBCO przy użyciu wytłaczania i mikrofluidyki. Zsyntetyzowane liposomy z funkcjonalizacją DBCO umożliwiają koniugację znakowanych azydkami przeciwciał lub białek do powierzchni liposomów w zastosowaniach immunoterapii i dostarczania ładunków o wielu celach lub wielu typach.
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych DBCO.
  • Protokoły wytłaczania i mikroprzepływu krok po kroku do syntezy liposomów opracowane i przetestowane przez naszych naukowców ds. formulacji
  • Elastyczne metody syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
  • Protokoły i mieszanka lipidów zoptymalizowane pod kątem wytwarzania liposomów o średnicy około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
  • Mieszanka lipidów zoptymalizowana pod kątem koniugacji białek znakowanych azydkiem lub przeciwciał oraz enkapsulacji małych cząsteczek.
Dołączono kompleksowe protokoły syntezy liposomów:
  • Protokół nawilżania i wytłaczania filmu lipidowego
  • Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe.
Protokół mikroprzepływowy dołączony do tego produktu wykorzystuje zestaw urządzeń NanoFabTx (911593). Zestawy te są dostarczane z chipami mikroprzepływowymi, złączkami i rurkami wymaganymi do rozpoczęcia syntezy opartej na mikroprzepływach (wymagany kompatybilny system mikroprzepływowy lub pompa strzykawkowa).
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z protokołem w sekcji Protokół na tej stronie.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daxing Liu et al.
Scientific reports, 12(1), 10564-10564 (2022-06-23)
Given our interest in the utility of liposomes for molecular imaging and theranostics, we investigated how coating the outer layer of the liposome affects internalization by breast cancer cell lines in vitro and in breast tumor tissues in vivo. Indeed