Kluczowe dokumenty
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
Synonim(y):
4-pinowe mocowanie SEM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Służy do mocowania w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM). Obsługuje cztery trzpienie do 12,5 (½") powierzchni próbki z trzpieniem o średnicy ⅛" (3,1 mm).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)