Kluczowe dokumenty
932973
Sigma-Aldrich
Chwytak tarczowy AFM
disc diam. 15 mm
Synonim(y):
Chwytaki dyskowe do AFM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
dysk śr.
15 mm
Opis ogólny
Każde opakowanie metalowych dysków zawiera 50 sztuk metalowych dysków.
Zastosowanie
Chwytak AFM Disc Gripper, 15 mm, może być używany do łatwego podnoszenia dysków mikroskopu sił atomowych (AFM)/skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) z płaskiej powierzchni. Posiada ochronną końcówkę pokrytą gumą.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)