Merck
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Wzór liniowy:
(C34H43N)n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
Mw ≥20,000 by GPC
Poziom jakości
rozpuszczalność
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmaks.
364 nm±10 nm in THF
fluorescencja
λem 406 nm±10 nm in THF
Zastosowanie
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)