Merck
931659
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
crystals or chunks
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-3Py56dOMe-OH jest analogiem argininy, który może być stosowany do przygotowywania nowych peptydów do stosowania jako domniemane środki terapeutyczne lub w celu wyjaśnienia zależności struktura-aktywność.
Informacje prawne
Produkt Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)