Merck
931616
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py6Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H24N2O4
Masa cząsteczkowa:
464.51
Kod UNSPSC:
12352209
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
193-195 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fmoc-L-3Py6Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informacje prawne
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3