Kluczowe dokumenty
8.52073
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Glu-OAll, N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-allyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
118-122 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Opis ogólny
Ortogonalnie chroniony blok budulcowy do syntezy cyklicznych peptydów head-to-tail [1,2] za pomocą Fmoc SPPS. Ester α-allilowy może być selektywnie usuwany w obecności grup ochronnych opartych na Fmoc i tBu poprzez traktowanie Pd(Ph3P)4/CHCl3/AcOH/NMM[3], ułatwiając w ten sposób syntezę rozgałęzionych estrów i amidów oraz laktonów i laktamów zawierających jednostkę glutamylową.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] W. Bannwarth, et al. (1992) Tetrahedron Lett., 33, 4557.
[2] F. Albericio, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 1549.
[3] S. A. Kates, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 13th American Peptide Symposium′, ESCOM, Leiden, 1994, pp. 113.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1158
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® product range has one of the largest collections of orthogonally and quasi-orthogonally protected tri-functional amino acids. These derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic and branched peptides and peptides carrying side-chain modifications.
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.