Merck
929751
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 3,400, acrylate, MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Bisakrylan PEG, Diakrylan PEG, Glikol polietylenowy, Hydrożel PEG, PEGDA
About This Item
Wzór liniowy:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylate, Mn 3,400, contains MEHQ as inhibitor
Formularz
fine powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn 3,400
zawiera
MEHQ as inhibitor
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
ciąg SMILES
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diakrylan poli(glikolu etylenowego) (PEG) jest homobifunkcyjnym, hydrofilowym, biokompatybilnym polimerem powszechnie stosowanym jako środek sieciujący w hydrożelach PEG. Usieciowane sieci mogą być tworzone poprzez polimeryzację indukowaną inicjatorem rodnikowym lub fotopolimeryzację.
Zastosowanie
Diakrylan PEG ma wiele zastosowań, w tym inżynierię tkankową, aplikacje do drukowania 3D, modyfikacje powierzchni, PEGylację białek i peptydów oraz dostarczanie leków.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)