Merck
806757
Sigma-Aldrich
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
About This Item
Wzór liniowy:
C3H3O2(C2H4O)nC3H3O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
3350
mp
56-60 °C
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product is only available through select kits and not available for individual sales. If interested in this product, please view kits 799610 and 799629.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)