Key Documents
929638
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 3400, contains MEHQ as stabilizer
Synonim(y):
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Polecane produkty
Postać
fine powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn 3400
average Mn 3400
zawiera
≥25 ppm MEHQ as inhibitor
MEHQ as stabilizer
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-koniec
acrylamide
α-koniec
acrylamide
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3