Kluczowe dokumenty
928860
Sigma-Aldrich
Barrel and piston
10 mL, clear, suitable for 3D bioprinters, 30/box
Synonim(y):
Beczki strzykawek, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
10 mL (10 cc) barrels (clear) and pistons (white) (30/box),
Barrel Diameter 19.1 mm (0.75′′), Length 88.9 mm (3.50′′)
Zastosowanie
Puste kartridże do zastosowań w biodruku 3D. Precyzyjne dopasowanie między cylindrem a tłokiem zapewnia spójne osadzanie płynu. Tłok z wycieraczką poprawia kontrolę płynu i zapobiega jego kapaniu.
Nakładki na końcówkę i końcówki są sprzedawane oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)