TANK6SP500C
Storage and Distribution System
single pump (120 V), sold only in US & Canada, Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V, 60 Hz
Materiały
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
wys. × szer. × śr.
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1 in.) × 108 cm (72.6 in.)
pojemność
500 L
500 L
500000 mL
kompatybilność
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
Magazyn wraz z wysokowydajnymi systemami oczyszczania wody 6142 HX 7000 i 6142 HR 7000 zaspokaja szeroki zakres potrzeb instalacyjnych, od pojedynczego laboratorium po cały budynek.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Najnowocześniejsza konstrukcja zbiornika: Cylindryczny kształt i stożkowe dno dla pełnego opróżniania; optymalne materiały zbiornika z polietylenu i orurowania z polipropylenu IR dla wysokiej jakości przechowywania i dystrybucji.
- Natężenie przepływu do 40 l/min.
- Złącza Tri-clamp (TC) zapewniają doskonałe, bezpieczne zamknięcie i ciągły przepływ wody.
- Brak przelewu do odpływu zapobiega skażeniu bakteryjnemu.
- Stała prędkość przepływu w pętli ogranicza namnażanie się bakterii lub tworzenie się biofilmu.
- Zachowuje jakość wody, gdy jest przechowywany przez weekendy lub długie okresy nieużywania.
- Zapewnia łatwy dostęp do materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.
- Szybka i łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych.
- Łatwy zdalny dostęp do operacji SDS 500 za pośrednictwem systemów serii 6142 HX lub HR 7000.
- Dane online w czasie rzeczywistym ułatwiają prowadzenie dokumentacji i zarządzanie danymi.