Kluczowe dokumenty
NIST1693A
Dwutlenek siarki w azocie (nominalna ilość frakcji substancji 50 μmol/mol)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
gas
opakowanie
pkg of 8400 g (6 L cylinder)
producent / nazwa handlowa
NIST®
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest pierwotną mieszaniną gazów, dla której ilość frakcji substancji, wyrażona jako stężenie, może być powiązana z wtórnymi standardami roboczymi. Ten SRM jest przeznaczony do kalibracji przyrządów używanych do oznaczania dwutlenku siarki i do innych zastosowań. Ta mieszanina SRM jest dostarczana w butli aluminiowej (stop 6061) o specyfikacji DOT 3AL i pojemności wodnej 6 l.
SRM 1693A_cert
SRM 1693A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek siarki (SO2)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Woda (H2O), węglowodory ogółem
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)