Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008213
Sigma-Aldrich
Anti-CACNA2D1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
LINC01112, MHS3, lncRNA-N3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA2D1(781)
Immunogen
Zależna od napięcia podjednostka kanału wapniowego alfa-2/delta-1 (PrEST)
Sekwencja
QPKNPKSQEPVTLDFLDAELENDIKVEIRNKMIDGESGEKTFRTLVKSQDERYIDKGNRTYTWTPVNGTDYSLALVLPTYSFYYIKAKLEETITQARSKKGKMKDSETLKPDNFEESGYTFIAPRDYCNDLKISDNNTEFL
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Zależna od napięcia podjednostka kanału wapniowego α2/δ-1(CACNA2D1) jest zaangażowana w synaptogenezę i reguluje napływ jonów wapnia przez błonę plazmatyczną. Z powodu uszkodzenia nerwów czuciowych, w neuronach zwoju korzenia grzbietowego (DRG) dochodzi do regulacji w górę CACNA2D1, a zatem podjednostki te są natychmiast przemieszczane do ich zakończeń.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71590
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haibo Han et al.
Nature communications, 6, 8271-8271 (2015-10-01)
Tumour-initiating cells (TICs) are advocated to constitute the sustaining force to maintain and renew fully established malignancy; however, the molecular mechanisms responsible for these properties are elusive. We previously demonstrated that voltage-gated calcium channel α2δ1 subunit marks hepatocellular carcinoma (HCC)
Wei Zhao et al.
Cancer cell, 23(4), 541-556 (2013-04-20)
The identification and targeted therapy of cells involved in hepatocellular carcinoma (HCC) recurrence remain challenging. Here, we generated a monoclonal antibody against recurrent HCC, 1B50-1, that bound the isoform 5 of the α2δ1 subunit of voltage-gated calcium channels and identified
Claudia S Bauer et al.
Current opinion in neurobiology, 20(5), 563-571 (2010-06-29)
The classical roles of α(2)δ proteins are as accessory calcium channel subunits, enhancing channel trafficking. They were thought to have type-I transmembrane topology, but we find that they can form GPI-anchored proteins. Moreover α(2)δ-1 and α(2)δ-3 have been shown to
D E Iles et al.
Human molecular genetics, 3(6), 969-975 (1994-06-01)
Malignant hyperthermia susceptibility (MHS) is an autosomal dominant disorder of skeletal muscle which manifests as a potentially fatal hypermetabolic crisis triggered by commonly used anaesthetic agents. The demonstration of genetic heterogeneity in MHS prompted the investigation of the roles played
L Schleithoff et al.
Genomics, 61(2), 201-209 (1999-10-27)
CACNA2 encodes the alpha(2)/delta subunit of the human voltage-gated calcium channels and is located in the candidate region of malignant hyperthermia susceptibility type 3 (MHS3). We determined the structural organization of CACNA2 by isolation of overlapping genomic DNA clones from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA008213-100UL4061837124495
HPA008213-25UL4061842796236