Kluczowe dokumenty
928828
Sigma-Aldrich
Barrel and piston
3 mL, black, suitable for 3D bioprinters, 50/box
Synonim(y):
Beczki strzykawek, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
3mL (3 cc) barrels (black) and pistons (white) (50/box),
Barrel Diameter 11.1 mm (0.44′′), Length 73.0 mm (2.88′′)
Zastosowanie
Puste kartridże do zastosowań w biodruku 3D. Precyzyjne dopasowanie między cylindrem a tłokiem zapewnia spójne osadzanie płynu. Tłok z wycieraczką poprawia kontrolę płynu i zapobiega jego kapaniu.
Nakładki na końcówkę i końcówki są sprzedawane oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)