928062
Gold nanoparticles
5 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
opis
Alkyne surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
5 nm , coefficient of variance <12%
średnica
5 nm
λmaks.
515-520 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
alkyne
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Alkyne functionalized gold nanoparticles are suitable for covalent conjugation of any azide-tagged molecule through Cu(I)-catalyzed click chemistry. These gold nanoparticles allow for rapid generation of gold conjugates for subsequent use in downstream assays.
Alkyne functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)