Merck
927708
Sigma-Aldrich
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26N2O5
Masa cząsteczkowa:
290.36
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)