Key Documents
159247
12-Aminododecanoic acid
95%
Synonim(y):
12-Aminolauric acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to off-white
mp
185-187 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H25NO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11,13H2,(H,14,15)
Klucz InChI
PBLZLIFKVPJDCO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
536.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
280 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?