Merck
927694
Sigma-Aldrich
2-[6-(3-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}propoxy)pyridin-3-yl]acetic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29N3O5
Masa cząsteczkowa:
379.45
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Kwas 2-[6-(3-{4-[(tert-butoksy)karbonylo]piperazyn-1-ylo}propoksy)pirydyn-3-ylo]octowy jest heterobifunkcyjnym środkiem sieciującym przydatnym do rozwoju degradatorów PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek lub innych dwufunkcyjnych cząsteczek w biologii chemicznej. Włączenie sztywności do regionu łącznika może wpływać na orientację 3D cząsteczek, a tym samym na tworzenie trójskładnikowych kompleksów, a także optymalizację właściwości podobnych do leków. Aby uzyskać łączniki już sprzężone z ligandami ligaz E3, odwiedź naszą kolekcję Protein Degrader Building Blocks.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)