Kluczowe dokumenty
926639
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4:Yb,Tm@NaYF4, Oil soluble core shell, 980 excitation, blue light
Synonim(y):
UCNP
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in cyclohexane
grupa aktywna macierzy
oleic acid surface treatment
wielkość cząstki
30 nm±5 nm
fluorescencja
λex 980 nm (blue)
λem 360 nm
-450 nm
-470 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki upkonwersyjne (ucnps) są wynikiem unikalnego procesu optycznego, w którym wzbudzenie światłem bliskiej podczerwieni (NIR) jest przekształcane w emisję widzialną i/lub UV. Upconversion (UC) wykorzystuje sekwencyjną absorpcję wielu fotonów, wykorzystując zarówno czas życia, jak i rzeczywiste poziomy energetyczne jonów w sieci gospodarza, aby wytworzyć luminescencję anty-Stokesa o wyższej energii.
Te optyczne cechy UCNP, skutkują głęboką penetracją tkanek i minimalnym tłem autofluorescencji, dla szerokiego zakresu zastosowań UCNP w diagnostyce i systemach obrazowania biomedycznego.
Zastosowania obejmują:
Mikroskopia fluorescencyjna
Bioobrazowanie głębokich tkanek
Nanomedycyna
Optogenetyka
Znakowanie zabezpieczające
Wyświetlanie wolumetryczne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)