Kluczowe dokumenty
900556
Sigma-Aldrich
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 540 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
CANdot® Series X up green, Er/NaYF4, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Upconversion nanocrystals
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
skład
Er/NaYF4
NaYF4:Yb
stężenie
10 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
20 nm
λmaks.
980 nm
fluorescencja
λem 540 nm (main peak)
λem 540 nm±15 nm
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Our rare earth doped upconversion nanoparticles possess inorganic fluoride host lattices and can be easily excited with near-infra-red (NIR: 980 nm) light source. These Cd-free nanoparticles exhibit characteristic emission peaks and are well suited for applications as luminescent biological labels and as spectral converters for increasing solar cell efficiency.
Informacje prawne
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
43.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6.11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytotoxic effects of upconversion nanoparticles in primary hippocampal cultures.
Vedunova MV, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 33656-33665 (2016)
Thorben Rinkel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(3), 1164-1167 (2015-12-04)
A new method is presented for preparing gram amounts of very small core/shell upconversion nanocrystals without additional codoping of the particles. First, ca. 5 nm β-NaYF4:Yb,Er core particles are formed by the reaction of sodium oleate, rare-earth oleate, and ammonium fluoride
Enhanced luminescence efficiency of aqueous dispersible NaYF4:Yb/Er nanoparticles and the effect of surface coating.
Ansari AA, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 22074-22082 (2016)