926620
Upconversion Nanoparticles
NaYF4:Yb,Er@NaYF4, Oil soluble core-shell, fluorescence λex 980, green light
Synonim(y):
UCNP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL
grupa aktywna macierzy
Oleic acid surface treatment
wielkość cząstki
30 nm±5 nm
rozpuszczalność
cyclohexane: dispersible
fluorescencja
λex 980 (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Te optyczne cechy UCNP skutkują głęboką penetracją tkanek i minimalnym tłem autofluorescencji, co umożliwia szeroki zakres zastosowań UCNP w diagnostyce i systemach obrazowania biomedycznego.
Zastosowania obejmują:
- Mikroskopia fluorescencyjna
- Bioobrazowanie głębokich tkanek
- Nanomedycyna
- Optogenetyka
- Znakowanie bezpieczeństwa
- Wyświetlanie wolumetryczne
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)