Key Documents
926612
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Tm@NaYF4,Yb,Nd, Oil soluble core shell upconversion nanoparticle, 808 excited, blue light
Synonim(y):
UCNPs
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in cyclohexane
grupa aktywna macierzy
Oleic acid surface treatment
wielkość cząstki
30 nm±5 nm
fluorescencja
λex 808 nm (blue)
λem 365 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visable and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
Fluorescent microscopy
Deep-tissue bioimaging
Nanomedicine
Optogenetics
Security labelling
Volumetric display
Informacje prawne
Product of RuixiBiotechCo. Ltd
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)