926523
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Tm@NaYF4 Yb, Nd, PEG-NH2 modified core-shell, fluorescence λex 808 nm, blue light
Synonim(y):
UCNP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL in water
rozmiar
30 nm ± 5%
grupa aktywna macierzy
PEG-NH2 surface treatment
fluorescencja
λex 808 nm (blue)
λem 365 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Zastosowania obejmują:
- Mikroskopia fluorescencyjna
- Tkanki głębokie
- Bioobrazowanie
- Nanomedycyna
- Optogenetyka
- Znakowanie bezpieczeństwa
- Wyświetlanie wolumetryczne
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)