Kluczowe dokumenty
926582
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, PEG-COOH modified core-shell, 808 excitation, green light
Synonim(y):
UCNP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL in water
grupa aktywna macierzy
PEG-COOH surface treatment
wielkość cząstki
30 nm±5 nm
fluorescencja
λex 808 nm (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki upkonwersyjne (ucnps) są wynikiem unikalnego procesu optycznego, w którym wzbudzenie światłem bliskiej podczerwieni (NIR) jest przekształcane w emisję widzialną i/lub UV. Upconversion (UC) wykorzystuje sekwencyjną absorpcję wielu fotonów, wykorzystując zarówno czas życia, jak i rzeczywiste poziomy energetyczne jonów w sieci gospodarza, aby wytworzyć luminescencję anty-Stokesa o wyższej energii.
Ta optyczna cecha UCNPs, skutkuje głęboką penetracją tkanek i minimalnym tłem autofluorescencji, dla szerokiego zakresu zastosowań UCNP w diagnostyce i systemach obrazowania biomedycznego.
Zastosowania obejmują:
Mikroskopia fluorescencyjna
Bioobrazowanie głębokich tkanek
Nanomedycyna
Optogenetyka
Znakowanie zabezpieczające
Wyświetlanie wolumetryczne
Informacje prawne
Produkt RuixiBiotechCo. Ltd
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)